VWR®, Probenschaufeln
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
231-0490EA 229 EUR InStock
231-0490 231-0491 231-0622 231-0623 231-0624 231-0625
VWR®, Probenschaufeln
Schaufeln
PS, weiß. Diese sterilen Schaufeln eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten oder Pasten.
  • Einzeln verpackt
  • Gammasterilisiert
Dank der speziellen Griffkonstruktion und der leicht abgewinkelten Kante steht die Schaufel horizontal und kann abgelegt werden, ohne dass Material austreten kann.
Zertifizierungen: Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7 (10 000) Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien.
Achtung! Bitte beachten: *Das/Die Produkt(e) unterhalb sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge