Probenschaufeln, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5378-0001 5378-0002 5378-0003 5378-0004 5378-0005 5378-0006 5378-0007 5378-0008 5378-0013 5378-0014 5378-0015 5378-0016 5378-0019 5378-0020
231-0503EA 18.1 EUR InStock
231-0503 231-0504 231-0505 231-0506 231-0507 231-0508 231-0509 231-0510 BURK5378-0013 BURK5378-0014 BURK5378-0015 BURK5378-0016 BURK5378-0019 331-0365
Probenschaufeln, LaboPlast®
Schaufeln
PS, weiß. Diese Schaufeln sind ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten. Sie sind auch mit transparentem Deckel erhältlich und können nach der Probenahme sofort wieder verschlossen werden, um die Probe somit rein und kontaminationsfrei zu sichern.
  • Einzeln verpackt
  • Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7
  • Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Aufgrund der speziellen Griffkonstruktion und der leicht angewinkelten Kante steht die Schaufel horizontal und kann hingelegt werden, ohne dass Material austritt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge