Apothekerlöffel
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3360 3370 3380 3385
BOCH3360EA 3.9 EUR InStock
BOCH3360 231-1281 231-1282 BOCH3385
Apothekerlöffel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Schmale Form mit extra langem, flachem Stiel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge