Messschaufeln
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 5 EUR InStock
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Messschaufeln
Schaufeln
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge