Cobalt(II) phosphate octahydrate
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
23111.18 23111.30
23111.18EA 100 EUR InStock
23111.18 23111.30
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Cobalt(II) phosphate octahydrate
CAS No.: 10294-50-5 Molecular Formula: Co3(PO4)2.8H2O Formula Weight: 510.87 (366.74anhy) Physical Form: Powder Density: 2.769 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016028
Formel: Co₃(PO₄)₂·8H₂O
Dichte: 2,769
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016028
CAS-Nummer: 10294-50-5
EINECS: 236-655-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge