VWR®, Klammern für konische Normschliffe
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
232-0053EA 9.3 EUR InStock
232-0053 232-0054 232-0055 232-0056 232-0057 232-0058
VWR®, Klammern für konische Normschliffe
Klemmen Schliffklemmen
PTFE, mit Stahlfederkern. Sehr stabil, sicher und langlebig, einfache Handhabung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von -200 bis +280 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge