Wägepinzetten
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1740
232-0061EA 11 EUR InStock
232-0061
Wägepinzetten
Pinzetten
Edelstah 18/10 antimagnetischl, mit Kunststoffspitzen.
  • Ideal zur Aufnahme und Handling von Präzisionsgewichten. Temperatur max. 145 °C.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge