Pinzetten mit Grip-Beschichtung
Lieferant: OUTILS RUBIS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3-GRIP 0-GRIP 1-GRIP 2A-GRIP 3C-GRIP 00-GRIP 5A-GRIP 5-GRIP 7-GRIP SS-GRIP
232-0167EA 33.1 EUR InStock
232-0167 232-0149 232-0158 232-0161 232-0164 232-0146 232-0170 232-0173 232-0176 232-0179
Pinzetten mit Grip-Beschichtung
Pinzetten
Diese Pinzetten werden aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Spezialbeschichtung schafft einen rutschfesten Griff und sorgt für ein angenehmeres Handling.
  • Antimagnetisch und säurebeständig
  • Weiche Beschichtung beugt Ermüdungserscheinungen der Hand vor und schützt sie vor Wärme und Kälte
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge