Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

23235.291EA 64.8 EUR InStock
23235.291 23235.360 23235.462
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexanone


Formel: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Siedepunkt: 155.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 43
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3 III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=806c4384ce931ca581bf09f871bf048010cba969&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Brechungsindex (20°C) 1.449 - 1.451
Water Max. 0.2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge