L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
23255.186EA 60.5 EUR InStock
23255.186
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat, TECHNICAL
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Melting Pt: 168…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065606
CAS-Nummer: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge