Diethylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
23378.261EA 44.6 EUR InStock
23378.261
Diethylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Diethylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0,7048 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03138
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Boiling point 54 - 56 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge