Quinoline yellow 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
234133-25G
234133-25GEA 70.4 EUR InStock
234133-25G
Quinoline yellow 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Quinoline yellow
Quinoline Yellow, Dye content 95 % (Solvent yellow 33)
Formel: C₁₈H₁₁NO₂
Melting Pt: 240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011593
CAS-Nummer: 8003-22-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7039556c5469a436b9eadcef53f8703fea813d20&vid=7039556c5469a436b9eadcef53f8703fea813d20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge