Dimethylglyoxim 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
23474.150EA 128 EUR InStock
23474.150
Dimethylglyoxim 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (8 torr)
Melting Pt: 240…241 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Melting point 238 - 242 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 0.05 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge