Dimethylsulfoxid, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
23488.237EA 0 EUR InStock
23488.237 23488.294
Dimethylsulfoxid, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,5 %
Fe (Eisen) Max. 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,00010 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser Max. 0,0100 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge