Dithizon 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
23570.106EA 50.8 EUR InStock
23570.106
Dithizon 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dithizon
Formel: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
MW: 256.33 g/mol
Siedepunkt: 406
Melting Pt: 168
MDL Number: MFCD00003025
CAS-Nummer: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 98.0 %
Appearance Purple to dark purple or black powder
Specific absorptivity 1% / 1cm (at 605 nm) min. 1522
Relative absorption (A 605nm/at 445nm; Chloroform) min. 2.5
Sulphated ash max. 0.2%
Heavy metals (as Pb) max. 0.001%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge