Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wasserstoffperoxid 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

23615.248EA 98.2 EUR InStock
23615.248 23615.261 23615.421
Wasserstoffperoxid 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Wasserstoffperoxid


Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ~107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: <0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 30.0 - 32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.03 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge