Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wasserstoffperoxid 30% Unstabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

23619.297EA 89.9 EUR InStock
23619.297 23619.264 23619.366
Wasserstoffperoxid 30% Unstabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Wasserstoffperoxid


Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ~107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: <0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 30.0-32.0 %
Acidity Max. 0,0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Verdampfungsrückstand Max. 30 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Gesamt N (Stickstoff) Max. 4 ppm
Cl (Chlorid) Max. 0,5 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 2 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 2 ppm
As (Arsen) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..