Kieselgel, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, hochrein, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
236802-100G
236802-100GEA 93.1 EUR InStock
236802-100G
Kieselgel, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Melting Pt: > 1600 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge