Kegelventil-Absperrungen
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113232 113231 113233 113234
238-0188EA 62.66 EUR InStock
238-0188 238-0187 238-0189 238-0190
Kegelventil-Absperrungen
Sicherheitsverriegelungen
Diese Kegelventil-Absperrungen sichern einfach und effektiv ein manuell betätigtes Kegelventil.
  • Die Basiseinheit der Sperrvorrichtung kann nach dem Anbringen an Ort und Stelle bleiben
  • Die Basiseinheit stört im Allgemeinen nicht die Ventilaktivierung durch einen Schraubenschlüssel oder einen abnehmbaren Griff
  • Kompakte Größe, dennoch sehr gut sichtbar und einfach zu bedienen
  • Hergestellt aus robustem PP
  • Für ein Vorhängeschloss
  • Legende 'DANGER LOCKED OUT DO NOT OPERATE'
Max. Bügeldurchmesser: 9,30 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge