Diethylphthalat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
23995.467EA 1310 EUR InStock
23995.467
Diethylphthalat ≥98%, TECHNICAL
Diethylphthalat
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Siedepunkt: 298
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 156 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009111
CAS-Nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge