VWR®, Clamps, Four Pronged
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
241-0029EA 195 EUR InStock
241-0029
VWR®, Clamps, Four Pronged
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Edelstahl.
  • Robuste Ausführung, Klemmstab 12 mm Ø, 140 mm lang
  • Mit 2 leichtgängigen Rändelschrauben zur voneinander unabhängigen Fixierung der Klemmfinger
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge