Halter für Scheidetrichter
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
140300
241-0345EA 11.2 EUR InStock
241-0345
Halter für Scheidetrichter
Stative
PP, weiß.
Zur Aufnahme von konischen Scheidetrichtern bis 1000 ml. Einfache Montage an Stativstäben mit Außendurchmesser 8-14 mm mittels Quetschverschraubung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge