Bürettenhalter, beidseitig
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5600
241-3169EA 70.6 EUR InStock
241-3169
Bürettenhalter, beidseitig
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Aluminium.
  • Mit Muffe zum Fixieren am Stab (Ø 0 - 13 mm)
  • Mit PVC-Rollen
  • Rollenabstand 170 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge