Stativplatten
Lieferant: USBECK Laborgeräte
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2000 2002 2003 2004 2005
241-7110EA 16.9 EUR InStock
241-7110 241-7111 241-7176 241-7112 241-7113
Stativplatten
Stative
Stahl, pulverbeschichtet. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung an der Stirnseite.
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Einfache Reinigung
  • Robust
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge