Stativklemmen
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5461 5462 5463
241-7188EA 18.1 EUR InStock
241-7188 241-7189 241-7190
Stativklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Temperguss, verchromt.
  • Die Klemmfinger sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren
DIN 12894
Zertifizierungen: DIN 12894
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge