Table clamp
Lieferant: USBECK Laborgeräte
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2050
241-7350EA 30.9 EUR InStock
241-7350
Table clamp
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Aluminium alloy, powder coated.
  • For rods up to Ø 13 mm
  • For benches up to 60 mm
  • Hinged screws for rapid, easy fixing
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge