Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aceton ≥99% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

24201-18L 24201-7L 24201-155KG 24201-1L 24201-2.5L 24201-20KG 24201-25L 24201-4X2.5L-G 24201-4X2.5L 24201-4X5L 24201-5L 24201-6X1L 24201-2.5L-GL
24201-18LEA 781.89 EUR InStock
24201-18L 24201-7L-R 24201-155KG 24201-1L 24201-2.5L 24201-20KG 24201-25L 24201-4X2.5L-GL 24201-4X2.5L 24201-4X5L 24201-5L 24201-6X1L 24201-2.5L-GL
Aceton ≥99% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Aceton
Beilstein Number: 635680


Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 55…57 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=e42f85852579489db8cf68a147710248276677d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
identity (IR) complying
assay (GC) Min. 99.0 %
density (D 20/4) 0.790 - 0.792
density (D 25/25) Max. 0.789
non-volatile matter Max. 20 ppm
water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
acidity or alkalinity complying
heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
related subst. (GC) complying
benzene (GC) Max. 2 Vol.ppm
methanol (GC) Max. 0.05 Vol.%
2-propanol (GC) Max. 0.05 Vol.%
reducing impurities complying
water insoluble substances complying
residual solvents complying
appearance of the solution complying
Vapor Pressure 184 mmHg ( 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge