Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, VOCOL, Supelco®
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
24157 24154 24205-U 24217-U 25320-U 25358 25381 28463-U
24157.EA 1390 EUR InStock
24157. 24154. 24205-U 24217-U 25320-U 25358. 25381. 28463-U
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, VOCOL, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese Säule mit mittlerer Polarität ist hauptsächlich für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) konzipiert und bietet eine hervorragende Retention und Auflösung hochflüchtiger Verbindungen.
  • Verbunden, proprietär
  • Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis 250 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge