Eisen(III)sulfat Hydrat, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
24252.296EA 174 EUR InStock
24252.296
Eisen(III)sulfat Hydrat, AnalaR NORMAPUR® zA
Eisen(III)sulfat Hydrat
Formel: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 399.88 g/mol (anhy)
Dichte: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149714
CAS-Nummer: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as Fe(III)) 21.0 - 23.0 %
Insolubility in diluted HCl Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.5 %
PO4 (Phosphate) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 0.02 %
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 6 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge