D(+)-Galactose ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
24333.296EA 1100 EUR InStock
24333.296
D(+)-Galactose ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
D(+)-Galactose
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 527
Melting Pt: 163…169 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151230
CAS-Nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98.5 %
Spez. opt. Drehung (10 %; Wasser) 79 - 82 °
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 0,1 %
Trocknungsverlust (100°C) Max. 1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge