Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumchlorid Hexahydrat 99-102%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


2444-07EA 0 EUR InStock
2444-07 2444-05 2444-01 2444-R
Magnesiumchlorid Hexahydrat 99-102%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Magnesiumchlorid Hexahydrat


Formel: MgCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 117 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (MgCl₂·6H₂O) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 7.0
Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Ammonium (NH₄) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppm
The net weight of the product in each container is within +/- 2% of the
netweight stated on the label.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge