L(+)-Histidin, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
24581.134EA 93.4 EUR InStock
24581.134
L(+)-Histidin, TECHNICAL
L(+)-Histidin
Formel: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Melting Pt: 272…273 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064315
CAS-Nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge