Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

meso-Tetraphenylporphin ≥99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

247367-1G 247367-250MG
247367-1GEA 312 EUR InStock
247367-1G 247367-250MG
meso-Tetraphenylporphin ≥99%, Sigma-Aldrich®
meso-Tetraphenylporphin


Formel: C₄₄H₃₀N₄
MW: 614.75 g/mol
Melting Pt: >300 °C (Lit.)
Dichte: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011680
CAS-Nummer: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9db3ad3f15ef176ad5c2987e5e320fa439882d5&vid=b9db3ad3f15ef176ad5c2987e5e320fa439882d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Crystalline Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Chlorin ≤0.1%
c = 0.03g/l in Toluene
Purity (HPLC) ≥99.0%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge