MEM-Vitaminlösung, 100X, Corning®
Lieferant: MEDIATECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25-020-CI
25-020-CIEA 111.6 EUR InStock
25-020-CI
MEM-Vitaminlösung, 100X, Corning®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Die Zugabe von MEM-Vitaminen zu einem Medium kann das Wachstum und die Viabilität sich in Kultur vermehrender Zellen verbessern, während die biosynthetische Belastung dieser Zellen verringert wird.
Dieser konzentrierte Zusatz ermöglicht eine effiziente Zugabe zu Medien ohne Risiko einer Verdünnung von Medienbestandteilen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge