Lithiumcarbonat 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
25007.230EA 103 EUR InStock
25007.230
Lithiumcarbonat 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Melting Pt: 720
Dichte: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge