Magnesiumsulfat 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25164.265EA 64.5 EUR InStock
25164.265
Magnesiumsulfat 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Melting Pt: 1127 °C
Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=fb724e32fe6eff6047039c3a432b6a187ee9ba9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on ignition (600°C) Max. 2 %
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge