Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylmagnesiumchlorid ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

252568000 252561000
252568000.EA 221 EUR InStock
252568000. 252561000.
Methylmagnesiumchlorid ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
Methylmagnesium chloride


Formel: CH₃ClMg
Siedepunkt: 66 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,01 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000468
CAS-Nummer: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 22 to 24 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge