Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


25313.294EA 102 EUR InStock
25313.294 25313.363
D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
D(-)-Mannitol


Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Melting Pt: 164…169 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=a880987b6e666d8d6d0f15d1877728a17c3a02ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting point 164 - 169 °C
Specific optical rotation (8 %; borate) 23 - 24.5 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge