Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-101,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
2540-07EA 0 EUR InStock
2540-07 2540-01 2540-R 2540-05
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-101,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58…59 °C
Dichte: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05751
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (MnCl₂·4H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
ACS - Zinc (Zn) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..