Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: 20 ppm 2-Methyl-2-buten
25630.290EA 93.5 EUR InStock
25630.290
Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=182687c44554cb33e52776bdf02ea799c8f367b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0010 %
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0050 %
Chloromethan Max. 0,0100 %
Tetrachlorkohlenstoff Max. 0,0100 %
Mit H2SO4 verfärbbare Substanzen Max. 60,0 APHA
Freies Chlor Max. 0,00003 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,3 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..