1,2,4-Trichlorbenzol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
256412-1L 256412-2L
256412-1LEA 173.91 EUR InStock
256412-1L 256412-2L
1,2,4-Trichlorbenzol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
1,2,4-Trichlorobenzene
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formel: C₆H₃Cl₃
Siedepunkt: 213,5 °C
Melting Pt: 17 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 375 nm Max. 0.03
Absorbance at 350 nm Max. 0.1
Absorbance at 310 nm Max. 0.50
Absorbance at 308 nm Max. 1.00
Explosion Limit 6.6 %, 150 °F
Refractive Index n20/D 1.571 (lit.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge