Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylmethylketon ≥99%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

25654.292EA 36.7 EUR InStock
25654.292 25654.361 25654.320
Ethylmethylketon ≥99%, TECHNICAL
Ethylmethylketon


Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 79.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=7560bf484cae1b3d9ae7f8cc59b75018d61b5022&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Boiling point 79 - 80 °C
Density (20/4) 0.804 - 0.807

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge