1-Naphtholbenzein analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
25768.136EA 411 EUR InStock
25768.136
1-Naphtholbenzein analytisches Reagens
1-Naphtholbenzein
Formel: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374.44 g/mol
Melting Pt: 243…245 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078492
CAS-Nummer: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suited for acid-base indicator Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge