Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
25871.292EA 153 EUR InStock
25871.292
Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290.79 g/mol
Siedepunkt: 137
Melting Pt: 56.7
Dichte: 2.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Cd (Cadmium) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Pb (Lead) Max. 25 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..