Salzsäure 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. 3001500 volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
2611.5000EA 125 EUR InStock
2611.5000
Salzsäure 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. 3001500 volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar Bestätigt
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 5.976 - 6.024 mol/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge