Natriumhydroxid, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2632-40EA 0 EUR InStock
2632-40
Natriumhydroxid, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (NaOH) 16.0 - 18.0 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Identification (Na) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
pH at 25°C min. 11.0
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) max. 50
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 10
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 20
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 50
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..