Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bimsstein, Granulat analytisches Reagens, gewaschen

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


26398.293EA 59.4 EUR InStock
26398.293 26398.362
Bimsstein, Granulat analytisches Reagens, gewaschen
Pumice stone


Melting Pt: > 500 °C
MDL Number: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (als Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0,5 %
Soluble chlorides Max. 0,05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge