Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 400, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


26602.290EA 38.2 EUR InStock
26602.290 26602.460 26602.320
Polyethylenglycol 400, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 400


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: >250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4…8 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 245 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Dichte (20/4) 1.120 - 1.130
Hydroxylzahl 1,120 - 1,130

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge