Polyethylenglycol 6.000, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
26610.290EA 55 EUR InStock
26610.290 26610.360 26610.460
Polyethylenglycol 6.000, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Average molecular weight 5400 - 7000
Hydroxyl value 17 - 21
pH (5%) 4,5 - 7,5
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) max. 0.1%
Water max. 1.0%
Solidification point 55 - 61°C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge