Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumacetat 98, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


26664.293EA 107 EUR InStock
26664.293 26664.362
Kaliumacetat 98, GPR RECTAPUR®
Kaliumacetat


Formel: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Melting Pt: 304
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=2c34b38ae71852d9f28d932f9185e4f697479ff6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge